D6321
Droxinostat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-hydroxybutanamide
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1OCCCC(=O)NO
InChI
1S/C11H14ClNO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)16-6-2-3-11(14)13-15/h4-5,7,15H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
JHSXDAWGLCZYSM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.