D5766
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
≥97%
Sinônimo(s):
DMPO
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (GC)
≥97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
75 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
25-29 °C (lit.)
densidade
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
VCUVETGKTILCLC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup