D204
S-(+)-O-Desmethylraclopride hydrobromide
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide hydrobromide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]23/D +11.0°, c = 1.08 in ethanol(lit.)
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Br.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3.BrH/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20;/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21);1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
RIWAHQQBHAKCTN-QRPNPIFTSA-N
Aplicação
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3