D1819
Anti-DYRK1A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, Anti-MNB protein kinase, Anti-MNB/MNBH, Anti-Minibrain Drosophila homolog
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~86 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain embryonic extract
western blot: 2-4 μg/mL using rat brain postnatal extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1a(13548)
rat ... Dyrk1a(25255)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves