D0162
2′,3′-Dideoxyinosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ddI, ddIno
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
chave InChI
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2