D0125
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt
≥98% (TLC), suitable for protein expression
Sinônimo(s):
N-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]- L-alanine cyclohexylammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt, fluorescent amino acid
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
protein expression: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
chave InChI
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3