CWA-1164
Anti-Human CD79a (HM57) ColorWheel® Dye-Ready mAb
Sinônimo(s):
B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain;Ig-alpha;MB-1 membrane glycoprotein;Membrane-bound immunoglobulin-associated protein;Surface IgM-associated protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HM57, monoclonal
linha de produto
ColorWheel®
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 25.04 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken, rabbit, nonhuman primates, horse, rat, mouse, guinea pig
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
compatibilidade
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD79A(973)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC), gated on lymphocytes.
Flow Cytometry Analysis: One million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lymphocytes were stained with APC conjugated anti-human CD19, fixed, permeabilized and subsequently stained with 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1164, Anti-Human CD79a (HM57) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1013 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye. CD79a expression was observed in CD19 positive population.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: One million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lymphocytes were stained with PE conjugated anti-human CD19, fixed, permeabilized and subsequently stained with 5 µL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1164, Anti-Human CD79a (HM57) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye or an equivalent amount of Cat. No. CWA-1013 Mouse IgG1 isotype control and Cat. No. CWDS-APC ColorWheel® Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye. CD79a expression was observed in CD19 positive population.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)