Documentos Principais
CLS6406500FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6406-500FO
capacidade
500 mL
volume
500 mL
Descrição geral
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)