CLS4877
Corning® Transtar® liquid handling system
disposable reservoir liner, 12-channel
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
U-bottom bottom
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4877
faixa de medição de volume
25-200 μL
capacidade
200 μL
5 mL
volume
200 μL
Descrição geral
The Transtar is a portable, autoclavable liquid handling system designed for use with 96 well plates, A sterile 96 tip disposable cartridge, which loads into the Transtar system, enables liquids to be aspirated, transferred and dispensed over a volume range of 25 - 200 μL in 5 μL increments, Transtar accuracy us rated at 5% at all volume levels.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
TRANSTAR-96 is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)