CLS431418
Corning® cryogenic vial with washer
blue cap, sterile
Sinônimo(s):
cryovials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
descrição
internal thread, self-standing
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Corning
Sigma-Aldrich
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
diâmetro da tampa
0.47 in.
capacidade
2 mL
tubo D.E.
0.50 in.
cor
natural
conector
cap (Internal Thread)
Descrição geral
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)