CLS402614
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
direct overhead drive, 100 mm center cap assembly, 1/cs
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 402614
Categorias relacionadas
Descrição geral
100mm center cap assembly for Corning® Proculture® spinner flasks is designed for use with direct overhead drive motor. These cap assemblies required optional 8L, 15L or 36L paddle assemblies and can be used on all 4500 and 4510 series vertical sidearm flasks.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS402614-1EA | 4061831697797 |