Documentos Principais
CLS356703
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom white wells
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
flat bottom white wells
Características
lid: no
embalagem
pkg of 80 ea (4 packs of 80)
fabricante/nome comercial
Corning 356703
tamanho do poço
384 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1