Documentos Principais
CLS3558
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 3L disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiais
polycarbonate (medical grade)
descrição
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1
case of 2
fabricante/nome comercial
Corning 3558
Informações legais
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)