Documentos Principais
CLS354600
Corning® BioCoat Matrigel® Matrix Thin Layer Culture Dish
diam. 100 mm
Sinônimo(s):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Características
lid
embalagem
pkg of 10 ea (1 pack )
fabricante/nome comercial
Corning 354600
Diâmetro
100 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3