CLS354020
Corning® Falcon® Sample Container
capacity 220 mL, lid: no, sterile
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
fabricante/nome comercial
Corning 354020
capacidade
220 mL
Aplicação
Liquid Handling
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)