Documentos Principais
CLS353847
Corning® Primaria Cell Culture Plate
size 24 well
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
flat polystyrene
Características
lid
fabricante/nome comercial
Corning 353847
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
tamanho
24 well
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.