CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
Sinônimo(s):
culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104932
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
blue Nylon
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Corning 352340
tamanho de poro
40 μm pore size
aplicação(ões)
filtration
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS352340 | 4065269103523 |