CLS1395OR
Corning® Silicone O-Ring
for use with GL45 Pyrex® Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10
Descrição geral
These silicone O-rings are used in place of the pouring rings on PYREX GL 45 bottles to ensure a leak-resistant seal.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1395OR-10EA | 4061831696721 |