CLS1395250HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 250 mL, with PBT high temperature caps
Sinônimo(s):
1395-250HTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
esterilidade
non-sterile
Características
cap
graduations 50 ‑ 200 mL graduation intervals: 50 mL approx
wide mouth
embalagem
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1395-250HTC
Frasco A × D.E.
138 mm × 70 mm , approx
capacidade
250 mL
conector
GL 45 thread
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)