Documentos Principais
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Sinônimo(s):
Plastic Laboratory Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
esterilidade
sterile
Características
cap
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11680
D.I.
1/8 in. , C-Flex
diâm. do gargalo da garrafa
~42 mm
capacidade
1 L
tamanho de poro
0.2 μm
conector
filter male Luer lock/female Luer lock
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)