MC3T3-E1 Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 99072810, mouse bone, Fibroblast-like
Sinônimo(s):
MC3T3E1 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse bone
descrição
Mouse C57BL/6 calvaria
embalagem
tube of 5 μg 99072810-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072810-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Collagen
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.