Documentos Principais
Sci-1
96090513, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
Sci-1, 96090513
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian B Cell Lymphoma
Descrição de linhagem celular
Human lymphoblastoid cell line
Meio de cultura
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.