Documentos Principais
COLO 839
93051119, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human blood
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Lymphoblastoid
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
COLO 839, 93051119
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian B lymphocyte
Descrição de linhagem celular
Derived from the peripheral blood of a 43 year old Caucasian male with widespread melanoma. The cells were transformed with defective EBV (B-95-W8).
COLO 839 (Sigma Catalogue number 93051119), COLO 858 (Sigma Catalogue number 93052613) and COLO 857 (Sigma Catalogue number 93051120) were all derived from the same 43 year-old male patient with malignant melanoma (see references below). This has been confirmed by STR profiling.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 9.3,10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)