Documentos Principais
OK
91021202, opossum kidney, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
OK, 91021202
fonte biológica
opossum kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Insulin, serotonin, alpha 2-adrenergic parathy. Hormone
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
American Opossum, kidney
Descrição de linhagem celular
Derived from proximal tubule of a kidney taken from an adult female opossum. Cells retain proximal tubule function. Possesses the following receptors: α 2 - adrenergic, insulin, serotonin, parathyroid hormone and atrial natriuretic factor.
Aplicação
Kidney function studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)