DHD/K12/TRb
90062901, rat colon, Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DHD/K12/TRb, 90062901
fonte biológica
rat colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat colonic carcinoma
Descrição de linhagem celular
This cell line has properties essential for study of metastasis of colon carcinomas; a reproducible pattern of metastatic behaviour and ability to be propagated both in vitro and in vivo to facilitate identification of biochemical correlates of metastasis.
Aplicação
Metastasis studies
Meio de cultura
DMEM + F10 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) or 2% Rat Serum.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)