Documentos Principais
HFL1
89071902, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
HFL1, 89071902
fonte biológica
human lung (fetal)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human foetal lung fibroblast
Descrição de linhagem celular
Derived from a 16-18 week old human foetus. Finite lifespan; capable of at least 57 population doublings.
Aplicação
Virus studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,9
vWA: 17
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.