ED3
89040703, Reactivity: Anti-Macrophage, rat
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 89040703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040703-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-Macrophage, rat
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody recognises a membrane antigen on a sub-population of tissue macrophages distinct from that recognised by the antibody ED2.
Imunogênio
Wistar rat spleen cells
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)