About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Glial
produtos
IR-substance P-like material
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrição de linhagem celular
A somatic hybrid derived by the hybridisation of the clonal mouse neuroblastoma N115TG-2 and the clonal rat glioma C6BV-1. The cells produce significant amounts of IR-substance P-like material.
Aplicação
Hybridisation and fusion partner studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)