Documentos Principais
Myb2-7
84110801, Reactivity: Anti-myb gene products, avian
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-myb gene products, avian
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody recognises an antigen on the primary structure of bp37v-myb and cross reacts with v-myb gene product of 45kDa and c-myb gene product of 75kDa. The antibody recognises E26 oncogene product p135gag-myb-ets.
Imunogênio
The bacterially expressed fusion protein, bp37v-myb
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)