108CC5
8062521, Mouse x Rat Hybridoma nerve, Neuronal
About This Item
Produtos recomendados
product name
108CC5, 08062521
fonte biológica
Mouse x Rat Hybridoma nerve
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal No. varied with passage see reference
morfologia
Neuronal
produtos
Long processes after treatment with dibutyryl cAMP, dense core vesicles, excitable membranes, neurotransmitter enzymes, synthesis of neurohormones and uptake of catecholamines.
receptores
Receptors for neurohormones: delta opioid, PGE 1 vasoactive intestinal polypeptide, adenosine, somatostatin and acetylcholine.
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura