Documentos Principais
CAA444-EP
Caps for Eppendorf® A-4-44 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 100 mL rectangular buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Características
aerosol-tight
for 100 mL rectangular buckets
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022637428 (NA)
Eppendorf® 5804712005 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG