C8912
Cocaine free base
Sinônimo(s):
Ecgonine methyl ester benzoate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])([C@H]([C@H](C1)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC)N2C
InChI
1S/C17H21NO4/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15+/m0/s1
chave InChI
ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN5A(6331) , SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Chrm1(25229) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges