Documentos Principais
C6456
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride
≥80% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
NIR-2
About This Item
Fórmula linear:
C36H45N6O4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
661.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride, ≥80% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Fluorescent protein label.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)