C6344
Monoclonal Anti-Connexin-32 antibody produced in mouse
clone CXN-32, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CXN-32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 27 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a mouse whole brain extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJB1(2705) , GJB2(2706)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gja1(24392) , Gjb1(29584)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- epifuorescent microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?