C6243
Anti-Cathepsin B antibody, Mouse monoclonal
clone CB59-4B11, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-APPS, Anti-CPSB, Anti-RECEUP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CB59-4B11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~25 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using HCT-116 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508)
rat ... CTSB(64529)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Monoclonal Anti-Cathepsin B specifically recognizes human1 and rat1 cathepsin B (~ 25 kDa). The antibody epitope resides within the peptide sequence EPGYSP which corresponds to amino acids 212-217 of human cathepsin B. The antibody does not cross react with the closely related lysosomal cysteine proteases: cathepsins L, H, K, S, V, and W.
Cathepsins significantly takes part in the immune response, by processing antigens into peptides for its presentation through MHC class II molecules.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
associated with suppression of angiogenesis
the Endo- and Exopeptidase Activities of Cathepsin B