Key Documents
C40300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
forma
solid
embalagem
pkg of 1 × 1 g C403001-01
pkg of 1 × 10 g C403010-01
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C