C-39350
Fibroblast Growth Medium 3
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-23230
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23230
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Artigos
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.