C-39320
Fibroblast Growth Medium 2
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-23220
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23220
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.