C267
Monoclonal Anti-μ-Calpain (Domain II) antibody produced in mouse
clone 2H2A7C2, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H2A7C2, monoclonal
peso molecular
antigen 80 kDa
reatividade de espécies
pig, rat, bovine, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:25
western blot: 1:1,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade