C-14095
Human Pericytes from Placenta (hPC-PL)
1 million cells per pellet
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human placenta
embalagem
pkg of 1,000,000 cells
morfologia
(pericyte)
aplicação(ões)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Aplicação
Qualidade
Advertência
forma física
Rotina de subcultura
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
What are pericytes? What are common pericyte markers? Are pericytes mesenchymal stem cells? Learn more about pericytes in our FAQ page. Explore over 350 PromoCell products.
Primary human pericytes and cell culture media optimized for the in vitro cultivation of human pericytes from all tissues. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.