C1261
Carboxypeptidase A−Agarose
ammonium sulfate suspension, ≥6 units/mL packed gel, 25 °C, enzyme from bovine pancreas
Sinônimo(s):
Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
enzyme from bovine pancreas
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥6 units/mL packed gel, 25 °C
peso molecular
~35,250
matriz
beaded agarose
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Carboxypeptidase