Documentos Principais
C11200-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(tac) Phosphoramidite
Sinônimo(s):
DMT-dC(tac) amidite, N-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]acetyl]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H62N5O9P
Número CAS:
Peso molecular:
920.04
Código UNSPSC:
12352200
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
forma
solid
embalagem
pkg of 6 × 10 g (C112021-06)
pkg of 1 × 100 g (C112011-C02-01)
pkg of 6 × 20 g (C112020-06)
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
perfil de nucleosídeo
base: cytidine
base protecting group: TAC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI
1S/C49H58N5O7P/c1-35(2)54(36(3)4)62(59-31-17-29-50)61-42-32-46(53-30-28-44(52-47(53)56)51-45(55)34-57-41-26-24-37(25-27-41)48(5,6)7)60-43(42)33-58-49(38-18-11-8-12-19-38,39-20-13-9-14-21-39)40-22-15-10-16-23-40/h8-16,18-28,30,35-36,42-43,46H,17,31-34H2,1-7H3,(H,51,52,55,56)/t42-,43+,46+,62?/m0/s1
chave InChI
NHKNJNORWFDRBB-ROEGVEHFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3