C-27010
Osteoblast Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39615
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39615
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.