Key Documents
BR782930
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais
PET membrane
descrição
cellGrade(TM) plus
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 12 ea (trips of 4 inserts)
fabricante/nome comercial
BRAND 782930
tamanho
6 well
tamanho de poro
1 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG