Documentos Principais
BR701450
BRAND® Reagent Reservoirs for multichannel pipettes and automatic systems
1 column, standard profile, column capacity 220 mL, pyramid bottom (96-well)
Sinônimo(s):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless
polypropylene
pyramid bottom (96-well)
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
1 column
standard profile
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
BRAND 701450
capacidade
220 mL
capacidade da coluna
220 mL
Descrição geral
These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with manual systems. Different partitions, bottom styles and profiles provide great application flexibility.
Características e benefícios
  • ANSI/SLAS standard format Compatible with nearly all liquid handling robots and other automated dispensing systems
  • 5 different types for use with multichannel pipettes and automatic systems
  • Excellent stability and chemical resistance made from high-quality polypropylene
  • Very low dead volume due to pyramid bottoms
  • Free from RNases and DNases
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4