BR26352
BRAND®, accu-jet® S pipette controller
petrol, AC/DC input 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, universal plug set
Sinônimo(s):
Accu-jet S Pipette Controller, BRAND Pipette Controller, accu-jet s, aspirator, dispenser, pipette, pipette controller, pipettor
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PBT
PC
uso
0.1 - 200 mL pipette
Características
CE compliant
CSA approved: no
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BrandTech 26352
energia da bateria
2 AAA (NiMH)
cor
petrol
Aplicação
Características e benefícios
- Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work
- Easy: Integrated rest position
- Efficient: Service-friendly and sustainable
- For glass and plastic pipettes from 0.1 to 200 ml
- Ergonomic handgrip and perfectly balanced design
- Fills a 25 ml pipette at maximum motor speed in only 3 seconds
- Battery with intelligent charging technology and two color charge indicator
- Four attractive colors
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)