Documentos Principais
B9308
Sigma-Aldrich
BP897
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H31N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
417.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
chave InChI
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
Informações legais
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3