B7786
Anti-fd Bacteriophage antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-fd Bacteriophage
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1,000 using 5 × 1010 phage/ml
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo