Documentos Principais
B5560
Sigma-Aldrich
Anti-B1 Bradykinin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5-9 μg/mL using human brain, neurons
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BDKRB1(623)
mouse ... Bdkrb1(12061)
rat ... Bdkrb1(81509)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the third cytoplasmic loop of human B1 bradykinin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 88% homology with the rat and mouse gene.
Descrição-alvo
B1 Bradykinin Receptor, bradykinin receptor B1, is one of two types of G-protein coupled receptors which bind bradykinin and mediate responses to pathophysiologic conditions. Bradykinin, a 9 aa peptide, is generated in pathophysiolog
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.1% sodium azide.