B3805
Anti-Bone Morphogenetic Protein 5 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BMP-5
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP5(653)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1